4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6055-1G PC6055-5G
APOSPC6055-1GEA 1030 DKK
APOSPC6055-1G APOSPC6055-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formel: C₁₃H₈F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955325
CAS-nummer: 773108-67-1