Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6051-1G PC6051-5G
APOSPC6051-1GEA 933 DKK
APOSPC6051-1G APOSPC6051-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11100109
CAS-nummer: 1209178-96-0