5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-3-fluoropicolinonitrile
PC6044-1G PC6044-5G PC6044-250MG
APOSPC6044-1GEA 1030 DKK
APOSPC6044-1G APOSPC6044-5G APOSPC6044-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂ClFN₂
Molekylvægt: 156.55 g/mol
Smeltepunkt: 72…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375055
CAS-nummer: 207994-11-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III