1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,1H-Perfluoro-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluoro-1-heptanol
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 3710 DKK
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
Formel: C₇H₃F₁₃O
Kogepunkt: 147 °C
Smeltepunkt: 147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042433
CAS-nummer: 375-82-6
EINECS: 206-796-8