5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6021-1G PC6021-250MG PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA 218 DKK
APOSPC6021-1G APOSPC6021-250MG APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HBrClF₃N₂
Kogepunkt: 44…45 °C/5mmHg
Smeltepunkt: –2 to 0 °C
Massefylde: 1,92 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09909762
CAS-nummer: 425392-76-3