3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 2900 DKK
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025923
CAS-nummer: 1160474-82-7