3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 828 DKK
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesyre
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Molekylvægt: 224.57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115846
CAS-nummer: 53985-49-2