Perfluorheptan (isomerblanding) 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Hexadecafluoroheptane
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 976 DKK
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluorheptan (isomerblanding) 97%
Perfluorheptan (isomerblanding)
Formel: C₇F₁₆
Molekylvægt: 388.05 g/mol
Kogepunkt: 80…84 °C
Massefylde: 1.745 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040339
CAS-nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1