2,3,5-Trifluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 164 DKK
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorbenzonitril 98%
2,3,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Massefylde: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083539
CAS-nummer: 241154-09-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III