3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 6280 DKK
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)propene
Formel: C₅H₆F₄O
Kogepunkt: 76…78 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043822
CAS-nummer: 1428-33-7
UN nummer: 3271
ADR: 3,II