Perfluoricosan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6004-1G PC6004-5G
APOSPC6004-1GEA 933 DKK
APOSPC6004-1G APOSPC6004-5G
Perfluoricosan 97%
Perfluoricosan
Mass spectrometry standard.
Formel: C₂₀F₄₂
Molekylvægt: 1038.15 g/mol
Kogepunkt: 320 °C
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000438
CAS-nummer: 37589-57-4
EINECS: 253-557-9