1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6003M-25G PC6003M-5G
APOSPC6003M-25GEA 2560 DKK
APOSPC6003M-25G APOSPC6003M-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluoro-12-iodododecane
Formel: C₁₂H₄F₂₁I
Kogepunkt: 108 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 82…83 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039412
CAS-nummer: 2043-54-1
EINECS: 218-054-0