1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6003-1G PC6003-25G PC6003-5G
APOSPC6003-1GEA 197 DKK
APOSPC6003-1G APOSPC6003-25G APOSPC6003-5G
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen 97%
1H,1H,2H-Perfluor-1-dodecen
Formel: C₁₂H₃F₂₁
Kogepunkt: 71…72 °C/14mmHg
Massefylde: 1,711 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042346
CAS-nummer: 30389-25-4
EINECS: 250-173-3