Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6001-100G PC6001-10G PC6001-25G
APOSPC6001-100GEA 2620 DKK
APOSPC6001-100G APOSPC6001-10G APOSPC6001-25G
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% in THF
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
Deoxo-FluorR (Registered trademark of Air Products), 50% solution in THF. Stable alternative to DAST.
Formel: C₆H₁₄F₃NO₂S
Massefylde: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: <10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01321415
CAS-nummer: 202289-38-1
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II