4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5997-1G PC5997-5G
APOSPC5997-1GEA 634 DKK
APOSPC5997-1G APOSPC5997-5G
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
4-Chloro-3-fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₅H₄Cl₂FN
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092936
CAS-nummer: 119229-74-2