1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5996-250MG PC5996-1G
APOSPC5996-250MGEA 273 DKK
APOSPC5996-250MG APOSPC5996-1G
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol 97%
1H,1H,2H,2H-Heneicosafluor-1-dodecanol
Formel: C₁₂H₅F₂₁O
Kogepunkt: 145 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 92…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039545
CAS-nummer: 865-86-1
EINECS: 212-748-7
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II