2,4,5-Trifluoropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 545 DKK
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formel: C₄HF₃N₂
Kogepunkt: 88…91 °C/23mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845791
CAS-nummer: 17573-79-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III