Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 1040 DKK
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, Technical Grade
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
Molekylvægt: 400.06 g/mol
Kogepunkt: 101…102 °C
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 1.828 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001469
CAS-nummer: 335-27-3
EINECS: 206-386-9