Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro-1,2-dimethylcyclohexane
PC5979L-100G PC5979L-25G
APOSPC5979L-100GEA 2920 DKK
APOSPC5979L-100G APOSPC5979L-25G
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan 70%
Decafluor-5,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
Molekylvægt: 400.06 g/mol
Kogepunkt: 101…103 °C
Massefylde: 1.861 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 23.9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066612
CAS-nummer: 306-98-9
EINECS: 206-195-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III