Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 4710 DKK
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formel: C₆F₁₂
Kogepunkt: 45 °C
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013737
CAS-nummer: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3