2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoylchloride, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC5976-1G PC5976-5G
APOSPC5976-1GEA 175 DKK
APOSPC5976-1G APOSPC5976-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₉H₃ClF₆O
Molekylvægt: 276.57 g/mol
Kogepunkt: 185 °C
Massefylde: 1.528 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074997
CAS-nummer: 393-82-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 II