1-Iodperfluordecan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5970-1G PC5970-25G PC5970-100G
APOSPC5970-1GEA 164 DKK
APOSPC5970-1G APOSPC5970-25G APOSPC5970-100G
1-Iodperfluordecan 98%
1-Iodperfluordecan
Formel: C₁₀F₂₁I
Kogepunkt: 195…200 °C
Smeltepunkt: 63…67 °C
Massefylde: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001065
CAS-nummer: 423-62-1
EINECS: 207-030-5