(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5969M-100MG PC5969M-1G PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA 774 DKK
APOSPC5969M-100MG APOSPC5969M-1G APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formel: C₁₂H₅F₂₁
Kogepunkt: 90 °C/20mmHg
Massefylde: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236699
CAS-nummer: 154478-87-2