2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 164 DKK
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Kogepunkt: 176 °C
Massefylde: 1,674 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799485
CAS-nummer: 302911-98-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II