1H-Heneicosafluordecan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5963-25G PC5963-5G PC5963-1G
APOSPC5963-25GEA 7200 DKK
APOSPC5963-25G APOSPC5963-5G APOSPC5963-1G
1H-Heneicosafluordecan 98%
1H-Heneicosafluordecan
Formel: C₁₀HF₂₁
Kogepunkt: 159…160 °C
Smeltepunkt: 31…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 375-97-3