1-Fluor-2-ethynylbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
PC5957-5G PC5957-1G PC5957-25G
APOSPC5957-5GEA 262 DKK
APOSPC5957-5G APOSPC5957-1G APOSPC5957-25G
1-Fluor-2-ethynylbenzen 97%
1-Fluor-2-ethynylbenzen
Formel: C₈H₅F
Molekylvægt: 120.13 g/mol
Kogepunkt: 150 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00799540
CAS-nummer: 766-49-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III