1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
PC5952-10G PC5952-1G PC5952-5G
APOSPC5952-10GEA 2330 DKK
APOSPC5952-10G APOSPC5952-1G APOSPC5952-5G
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₉H₅F₃O
Massefylde: 1,215 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094333
CAS-nummer: 160542-02-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III