Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 567 DKK
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate 96%
Ethyl-4,4-difluoroacetoacetate
Formel: C₆H₈F₂O₃
Molekylvægt: 166.12 g/mol
Kogepunkt: 162 °C
Massefylde: 1.2418 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039277
CAS-nummer: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III