2-Fluor-p-cresol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-2-hydroxy-5-methylbenzene
PC5944-5G PC5944-100G PC5944-25G
APOSPC5944-5GEA 186 DKK
APOSPC5944-5G APOSPC5944-100G APOSPC5944-25G
2-Fluor-p-cresol
2-Fluor-p-cresol
Formel: C₇H₇FO
Molekylvægt: 126.13 g/mol
Kogepunkt: 172…174 °C
Massefylde: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094332
CAS-nummer: 452-81-3