2'-Fluor-4'-methylacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5942-1G PC5942-5G
APOSPC5942-1GEA 230 DKK
APOSPC5942-1G APOSPC5942-5G
2'-Fluor-4'-methylacetophenon
2'-Fluor-4'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094331
CAS-nummer: 29427-48-3