2-Amino-4-fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 164 DKK
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorphenol 98%
2-Amino-4-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Molekylvægt: 127.12 g/mol
Smeltepunkt: 138…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077451
CAS-nummer: 399-97-3