(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5939-1G PC5939-5G PC5939-10G
APOSPC5939-1GEA 175 DKK
APOSPC5939-1G APOSPC5939-5G APOSPC5939-10G
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid 95%
(2-Fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094329
CAS-nummer: 518070-28-5