2-Fluor-4-methylbenzylbromid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5936-10G PC5936-1G PC5936-5G
APOSPC5936-10GEA 2730 DKK
APOSPC5936-10G APOSPC5936-1G APOSPC5936-5G
2-Fluor-4-methylbenzylbromid
2-Fluor-4-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molekylvægt: 203.05 g/mol
Kogepunkt: 97…101 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094327
CAS-nummer: 118745-63-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II