2-Fluor-4-methylbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5934-5G PC5934-100G PC5934-25G
APOSPC5934-5GEA 164 DKK
APOSPC5934-5G APOSPC5934-100G APOSPC5934-25G
2-Fluor-4-methylbenzoesyre
2-Fluor-4-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092906
CAS-nummer: 7697-23-6