4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5929-1G PC5929-5G
APOSPC5929-1GEA 164 DKK
APOSPC5929-1G APOSPC5929-5G
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
Smeltepunkt: 160…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094324
CAS-nummer: 176508-81-9