2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 164 DKK
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Kogepunkt: 77…78 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 28…30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044268
CAS-nummer: 514797-97-8