5-Fluoro-m-toluidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5923-1G PC5923-5G PC5923-25G
APOSPC5923-1GEA 164 DKK
APOSPC5923-1G APOSPC5923-5G APOSPC5923-25G
5-Fluoro-m-toluidine 97%
5-Fluoro-m-toluidine
Formel: C₇H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077538
CAS-nummer: 52215-41-5