(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5921-1G PC5921-5G PC5921-10G
APOSPC5921-1GEA 393 DKK
APOSPC5921-1G APOSPC5921-5G APOSPC5921-10G
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Formel: C₉H₉FO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094318
CAS-nummer: 518070-22-9