3-Fluor-5-methylbenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5918-1G PC5918-25G PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA 414 DKK
APOSPC5918-1G APOSPC5918-25G APOSPC5918-5G
3-Fluor-5-methylbenzylbromid 98%
3-Fluor-5-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molekylvægt: 203.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094316
CAS-nummer: 212268-39-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 II