3-Fluor-5-methylbenzaldehyd 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-5-tolualdehyde, 5-Fluoro-m-tolylaldehyde, 5-Fluoro-m-tolualdehyde
PC5917-1G PC5917-5G
APOSPC5917-1GEA 284 DKK
APOSPC5917-1G APOSPC5917-5G
3-Fluor-5-methylbenzaldehyd 99%
3-Fluoro-5-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094315
CAS-nummer: 189628-39-5