3-Fluor-5-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5915-100G PC5915-25G PC5915-5G
APOSPC5915-100GEA 1430 DKK
APOSPC5915-100G APOSPC5915-25G APOSPC5915-5G
3-Fluor-5-methylbenzoesyre 98%
3-Fluor-5-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 141…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094313
CAS-nummer: 518070-19-4