5-Fluor-m-toluonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 110 DKK
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluor-m-toluonitril 95%
5-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094312
CAS-nummer: 216976-30-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III