2-Fluor-p-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 1830 DKK
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluor-p-toluonitril 98%
2-Fluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Smeltepunkt: 52…53 °C
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094311
CAS-nummer: 85070-67-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III