Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 3260 DKK
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Formel: C₈F₁₆O
Kogepunkt: 99…107 °C
Smeltepunkt: –88 °C
Massefylde: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014513
CAS-nummer: 335-36-4
EINECS: 206-389-5