Perfluoro-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
FC-1318my
PC5904-100G
PC5904-25G
PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA
10290
DKK
APOSPC5904-100G
APOSPC5904-25G
APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluor-2-buten
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formel:
C₄F₈ Molekylvægt: 200.03 g/mol Kogepunkt: 1.2 °C Smeltepunkt: –136…–134 °C Massefylde: 1.5297 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
360-89-4 EINECS: 206-640-9 UN nummer: 2422 ADR: 2.2 |