Perfluor-2-buten 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 10290 DKK
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluor-2-buten 97%
Perfluor-2-buten
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formel: C₄F₈
Kogepunkt: 1,2 °C
Smeltepunkt: –136…–134 °C
Massefylde: 1,5297 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN nummer: 2422
ADR: 2.2,