2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 1110 DKK
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115896
CAS-nummer: 886498-17-5