2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 644 DKK
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molekylvægt: 224.11 g/mol
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115887
CAS-nummer: 886497-85-4