Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 472 DKK
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Formel: C₅H₁₀BF₃KN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10700161
CAS-nummer: 888711-53-3