Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 393 DKK
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formel: C₄F₁₀O₂S
Kogepunkt: 64…66 °C
Smeltepunkt: –110 °C
Massefylde: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007422
CAS-nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II